Merck
CLS9944713
Pyrex® ディスポーザブル培養チューブ、スクリューキャップスタイル、マーカー記入スポット有
capacity 7.5 mL
別名:
culture tube, glass tubes, test tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
case of 1000
pack of 250
メーカー/製品名
Corning 99447-13
外径 × L
13 mm × 100 mm
キャパシティ
7.5 mL
clear
フィッティング
13-415 thread
適合性
suitable for (culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Round bottom. Tubes are made of borosilicate glass. Screw-cap tubes are supplied without caps. Designed for both tissue culture and bacteriological work.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.