Merck
CLS985025X
Pyrex® flat bottom culture tube, rimless
capacity 47.0 mL
別名:
culture tubes, test tubes, Corning® 9850
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
物質
borosilicate glass
flat bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
pack of 36 ea
case of 72
メーカー/製品名
Corning 9850-25X
キャパシティ
47.0 mL
直径× L
25 mm × 120 mm
clear
適合性
suitable for (plant culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ideal for plant tissue culture and general culture work. The flat bottom facilitates use with agar slants.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)