Merck
CLS980013
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 9 mL
別名:
Corning® 9800
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
物質
borosilicate glass
plain neck
round bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
包装
pack of 72
case of 720
メーカー/製品名
Corning 9800-13
外径 × L
13 mm × 100 mm
キャパシティ
9 mL
clear
適合性
suitable for (test)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビードリム。壁の厚さが最適になるように特別な機械製のチューブから作られています。よく焼きなまされており、熱に強く化学的に安定です。リムは先端熱加工されています。25 mmチューブにはマーキングラベルはありません。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.