Merck
CLS893024
Pyrex® connecting distilling adapter
joint: ST/NS 24/40
別名:
Corning® 8930
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
メーカー/製品名
Corning 8930-24
外径
22 mm
関連するカテゴリー
詳細
The connecting arm is approximately at a 75° angle from vertical and is 200mm long.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)