おすすめの製品
ストッパーサイズ
22
メーカー/製品名
Corning 7630-22
色
yellow
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These chemically resistant Pyrex keyhole stoppers are made are made from PTFE and conform to stopper dimensions. The color-coded keys make sorting and selecting the correct size much faster and easier. These stoppers may be used in place of conventional glass flask stoppers
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)