Merck
CLS71003
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 3 mL, accuracy: 0.01 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
物質
glass
特徴
class A
graduation
メーカー/製品名
Corning 7100-3
Corning 7100
容積測定範囲
3 mL, accuracy: 0.01 mL
L
356 mm
キャパシティ
3 mL
black
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tempered top and tip. Red graduation and markings, color-coded, ASTM E 969.
その他情報
Manufactured to Class A tolerances as established by ASTM E 694 for volumetric testing and ASTM E 542 for calibration of volumetric ware.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.