Merck
CLS7080015
Pyrex® VISTA test tube
diam. × L 15 mm × 125 mm
別名:
Corning® 70800
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
包装
case of 200
メーカー/製品名
Corning 70800-15
直径× L
15 mm × 125 mm
容量
14 mL
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)