Merck
CLS6795220
Corning® hotplate and stirrer, 4in x 5in
AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug, plate L × W 4 in. × 5 in.
別名:
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.72
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Corning 6795-220
stirring range measuring range
60-1100 rpm
温度測定範囲
77-1022 °F
パラメーター
25-550 °C temp. range
60-1100 rpm
W × L × D
4.4 in. × 5.8 in. × 7.3 in.
プレートL × W
4 in. × 5 in.
プレートW × L
4 in. × 5 in.
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
このCorning®ホットプレ-ト/スタ-ラ-は、耐久ガラスセラミック製の4×5インチPyroceram®プレ-トを備え、優れた性能と信頼性を薄型で場所を取らないデザインで実現しています。閉ル-プ撹拌のおかげで正確なスピ-ドが一貫して保たれ、迅速に、効率良く、安全に役目を果たします。120 V / 60 Hzで作動し、UL規格およびCUL規格の認定を取得済みですので、北米および同様の要件を満たす必要のある他の地域で使用できます。
特徴および利点
  • 装置の電源が入っていなくても、天面が熱い(140°F超)ために触れることができない場合は、天面のホットインジケーターランプが点滅して警告します。
  • 内蔵ホルダーがオプションの 4インチのステンレス鋼製支柱(No. CLS400831)を収容します。
  • それぞれの撹拌器に、3/8インチの撹拌棒(No. CLS401435)1個が付属しています。
  • 2年保証。
その他情報
Includes 1 x 3/8 in. stir bar
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Pyroceram is a registered trademark of Corning, Inc.