Merck
CLS56441L
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 1,000 mL
別名:
ガラスフラスコ, メスフラスコ, 容積測定ガラス器具
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
ストッパーサイズ
22
特徴
class A
包装
case of 1 ea
case of 6 ea
メーカー/製品名
Corning 5644-1L
tol. measuring range
0.30 mL
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The strength of the flasks have been significantly increased through machine-blown bodies, which are sealed to heavy-tubing necks.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.