Merck
CLS4315100
Pyrex® pear-shaped flask, with ST 14/20 outer joint
capacity 100 mL
別名:
Corning® 4315
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
pear-shaped flask
short
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper joint
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 4315-100
キャパシティ
100 mL
ネックサイズ
(1)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)