Merck
CLS360602LM
Pyrex®ブフナー漏斗, フリットディスク付き
capacity 2,000 mL, porosity 10-15 μm
別名:
Corning® 36060
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Corning 36060-2LM
キャパシティ
2,000 mL
ディスク直径
127 mm
ポアサイズ
10-15 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
濾過物が濾紙を侵してしまう場合に特に有用です。ディスクには1 atmを超える差圧をかけないでください。上端はビ-ド加工されています。粒状フリット
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.