Merck
CLS3606015F
Pyrex®ブフナー漏斗, フリットディスク付き
capacity 15 mL, porosity 4-5.5 μm
別名:
Corning® 36060
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Corning 36060-15F
キャパシティ
15 mL
ディスク直径
20 mm
ポアサイズ
4-5.5 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
濾過物が濾紙を侵してしまう場合に特に有用です。ディスクには1 atmを超える差圧をかけないでください。上端はビ-ド加工されています。粒状フリット
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)