CLS3540
Corning® 384 well microplate, low volume
black polystyrene, round bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
別名:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
おすすめの製品
物質
black polystyrene
clear bottom
clear wells
round bottom
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
pack of 10
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3540
サイズ
384 well
ウェル容積
50 μL
ウェル有効容積
5-40 μL
ウェル
384 wells , low volume
適合性
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Corning® 384 well low volume microplates feature a round well design with a clear flat bottom.
- The non-treated medium binding polystyrene surface is hydrophobic and suitable for the immobilization of antibodies.
- Ideal for fluorescent homogeneous assays.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)