Merck
CLS2480300
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
別名:
laboratory condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
メーカー/製品名
Corning 2480-300
ジャケット長
300 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)