Merck
CLS12202L
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 2000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
特徴
autoclavable
cap: no
メーカー/製品名
Corning 1220-2L
キャパシティ
2000 mL
直径× H
138 mm × 250 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.