Merck
CF0017
Sigma-Aldrich
Imidazolyltetrafluorobromoethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H3BrF4N2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
形状
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
関連するカテゴリー
アプリケーション
Imidazolyltetrafluorobromoethane is a fluoroalkylbromide that is a radical source of the imidazolyltetrafluoroethyl moiety. Alternatively, it can also be selectively metallated at the fluorinated carbon with Turbo Grignard reagent at low temperatures resulting in a thermally unstable anion that can act as a nucleophilic fluoroalkylation reagent towards a wide variety of electrophiles, such as aldehydes, ketones or sulfonylimines.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法的情報
Product of CF Plus Chemicals.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
CF0017-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
現在、フルオロアルキル化反応に用いる試薬には、Togni試薬、超原子価ヨウ素パーフルオロアルキル化試薬や、合成終盤でのフルオロアルキル基の導入を可能にするフルオロアルキルブロミド、シラン、カルボキシレート、およびスルホニルフルオリドがあります。
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.