Merck
CF0016
Sigma-Aldrich
4-Ethoxycarbonylphenoxytetrafluorobromoethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C11H9BrF4O3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
アプリケーション
4-Ethoxycarbonylphenoxytetrafluorobromoethane is a fluoroalkylbromide that is a radical source of the 4-ethoxycarbonylphenoxytetrafluoroethyl moiety. Alternatively, it can also be selectively metallated at the fluorinated carbon with Turbo Grignard reagent at low temperatures resulting in a thermally unstable anion that can act as a nucleophilic fluoroalkylation reagent towards a wide variety of electrophiles, such as aldehydes, ketones or sulfonylimines. The ester group can be transformed to other derivatives, building molecular complexity.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法的情報
Product of CF Plus Chemicals.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
CF0016-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
現在、フルオロアルキル化反応に用いる試薬には、Togni試薬、超原子価ヨウ素パーフルオロアルキル化試薬や、合成終盤でのフルオロアルキル基の導入を可能にするフルオロアルキルブロミド、シラン、カルボキシレート、およびスルホニルフルオリドがあります。
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.