Merck
CDS015123
Sigma-Aldrich
3-chloro-2-hydrazinopyridine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6ClN3
分子量:
143.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES記法
NNc1ncccc1Cl
InChI
1S/C5H6ClN3/c6-4-2-1-3-8-5(4)9-7/h1-3H,7H2,(H,8,9)
InChI Key
XAYCTBDPZIKHCW-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
Ya-Li Sang et al.
Acta chimica Slovenica, 63(4), 856-863 (2016-12-23)
A new trifluoromethylsulfonate salt of 2-[(3-chloropyridinium-2-yl)hydrazonomethyl]-6-methoxyphenol, (HL)CF3SO3, and its copper(II) and cobalt(III) complexes, [CuL(OH2)]CF3SO3 · 0.5H2O (1) and [CoL2]CF3SO3 · CH3OH (2), were prepared and characterized by physico-chemical methods and single crystal X-ray analysis. A trifluoromethylsulfonate anion is present in