About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NOS
CAS番号:
分子量:
141.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES記法
CCC(=O)c1nccs1
InChI
1S/C6H7NOS/c1-2-5(8)6-7-3-4-9-6/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
TYRAENAWSLPSLW-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS014037-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Katrin Matheis et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(5), 1484-1494 (2018-12-19)
The sensomics concept was applied to two steam-treated rapeseed oils, one eliciting a fishy off-flavor (OF) and the other the desired aroma attributes (PC = positive control). After screening the most important odorants via comparative aroma extract dilution analysis, identification
Eva Ortner et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(10), 2485-2490 (2017-06-21)
Glucosinolates are the most abundant secondary sulfur-containing plant metabolites in the plant family of Brassicaceae. These phytochemicals are well-known for their enzymatic degradation induced by the enzyme myrosinase, resulting in pungent odor impressions derived from their respective degradation products. However