Merck
CDS003241
Sigma-Aldrich
aluminum citrate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5AlO7
CAS番号:
分子量:
216.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES記法
OC12CC(=O)O[Al](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Al/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
InChI Key
ZUGAOYSWHHGDJY-UHFFFAOYSA-K
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AMS003241-1G:
CDS003241-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mohamed Shamlooh et al.
ACS omega, 5(38), 24504-24512 (2020-10-06)
Excessive water production from natural gas reservoirs is a main challenge facing the industry nowadays. Polymeric gelants have been widely applied to seal the water production zones, leading to a more feasible production operation. Nevertheless, conventional treatments fail in reservoirs
G Pineton de Chambrun et al.
Mucosal immunology, 7(3), 589-601 (2013-10-17)
The increasing incidence of inflammatory bowel diseases (IBDs) in developing countries has highlighted the critical role of environmental pollutants as causative factors in their pathophysiology. Despite its ubiquity and immune toxicity, the impact of aluminum in the gut is not