Merck
CBR01321
Sigma-Aldrich
(2-Cyclooctylethyl)amine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H21N
CAS番号:
分子量:
155.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
NCCC1CCCCCCC1
InChI
1S/C10H21N/c11-9-8-10-6-4-2-1-3-5-7-10/h10H,1-9,11H2
InChI Key
CYLNFXZMOWHGFB-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
文書ライブラリにアクセスする
Clayton J Dahlman et al.
ACS nano, 14(9), 11294-11308 (2020-08-25)
Controlling the structure of layered hybrid metal halide perovskites, such as the Ruddlesden-Popper (R-P) phases, is challenging because of their tendency to form mixtures of varying composition. Colloidal growth techniques, such as antisolvent precipitation, form dispersions with properties that match