Merck
C94408
Sigma-Aldrich
4-シアノ-4-フェニルピペリジン 塩酸塩
96%
別名:
4-フェニル-4-ピペリジンカルボニトリル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
222.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.N#CC1(CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2.ClH/c13-10-12(6-8-14-9-7-12)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,14H,6-9H2;1H
InChI Key
CQPHZBOPSZGTJM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • ピペリジン環のN-末端に生じるCCR5アンタゴニスト
  • ケモカイン受容体5のリガンドおよびHIV-1インヒビターとしての置換ピペリジン
  • β-およびγ-アミノ酸のラジカル脱カルボキシル化による官能化窒素複素環
  • 小胞アセチルコリン輸送体のイメージングプローブの可能性があるベンゾベサミコール類似体
  • ドーパミン受容体部位で活性を有する神経伝達物質輸送インヒビター
  • α1aアドレナリン受容体選択的アンタゴニスト
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C94408-1KG:
C94408-10G:4548173193199
C94408-1G:4548173193205
C94408-VAR:
C94408-BULK:
試験成績書(COA)