Merck
C72900
Sigma-Aldrich
5-クロロ吉草酸
98%
別名:
5-クロロペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)4COOH
CAS番号:
分子量:
136.58
Beilstein:
1745183
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
1.170 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
InChI Key
YSXDKDWNIPOSMF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
C72900-25G:
C72900-BULK:
C72900-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)