Merck
C63359
Sigma-Aldrich
3-クロロフェニル酢酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
170.59
Beilstein:
2045103
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
powder
mp
76-79 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)Cc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI Key
WFPMUFXQDKMVCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C63359-10G:
C63359-BULK:
C63359-VAR:
C63359-50G:
試験成績書(COA)