Merck
C48805
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4-メチルキノリン
99%
別名:
2-クロロレピジン, 2-クロロ-4-メチルキノリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8ClN
CAS番号:
分子量:
177.63
Beilstein:
118333
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
bp
296 °C (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(Cl)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-6-10(11)12-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
InChI Key
PFEIMKNQOIFKSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C48805-BULK:
C48805-25G:
C48805-5G:
C48805-VAR:
C48805-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)