Merck
C19104
Sigma-Aldrich
クロラニル酸
99%
別名:
2,5-ジクロロ-3,6-ジヒドロキシ-p-ベンゾキノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2Cl2O4
CAS番号:
分子量:
208.98
Beilstein:
1875040
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
99%
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES記法
OC1=C(Cl)C(=O)C(O)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6H2Cl2O4/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10/h9,12H
InChI Key
IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reactant involved in:
  • Acting as a proton donor in reactions studying dimensionality control
  • Synthesis of dimethylbipyridyl complexes
  • Synthesis of (nonylbenzimidazolylmethyl)benzene for preparation of neutral altitudinal rotor-shaped dirhenium metallacycles
  • Charge-transfer reactions with metoprolol tartrate
  • Salt formation with organic bases
  • Synthesis of osmium metalla-rectangles with anticancer activity
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C19104-BULK:
C19104-100G:
C19104-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)