Merck
C119806
Sigma-Aldrich
Cyclopropyl 4-methoxyphenyl ketone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4COC3H5
CAS番号:
分子量:
176.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
bp
94-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-10-6-4-9(5-7-10)11(12)8-2-3-8/h4-8H,2-3H2,1H3
InChI Key
YKZSVEVTRUSPOQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C119806-5G:
C119806-25G:
C119806-BULK:
C119806-VAR:
試験成績書(COA)