Merck
C112437
Sigma-Aldrich
シクロペンタノンオキシム
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H8(=NOH)
CAS番号:
分子量:
99.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
bp
196 °C (lit.)
mp
53-55 °C (lit.)
SMILES記法
O\N=C1/CCCC1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)