Merck
BR781665
BRAND®マイクロプレートBRANDplate®、pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, white
別名:
BRANDplates®, マイクロプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質:
flat bottom
polystyrene
white wells
サイズ:
350 μL
96 wells
有効容積:
350 μL
物質
flat bottom
polystyrene
white wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt (F-bottom)
包装
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
メーカー/製品名
BRAND 781665
サイズ
350 μL
96 wells
有効容積
350 μL
white
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • BRAND® microplate BRANDplates® pureGrade are white flat bottom standard type plates of BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY.
  • Optimal surfaces and Reliable quality.
  • Non-treated surface and β-radiation sterilized.
  • Applicable for bacteriological assays.
  • Non-cytotoxic and free from DNase, DNA, RNase and endotoxins.
特徴および利点
• Optimal surfaces for optimal results• Reliable quality from the cleanroom• Tested by independent laboratories
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)