スキップする
A0144
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate–Agarose
lyophilized powder
別名:
3′,5′-cAMP agarose
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥19,900
5 mL
カートの在庫状況を確認する
¥67,700
この商品について
UNSPSC Code:
41106500
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Storage temp.:
−20°C
¥19,900
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
≥2 μmol per mL
matrix
4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
C-8
matrix spacer
9 atoms
storage temp.
−20°C
Application
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate-Agarose (3′,5′-cAMP agarose) may be used in affinity chromatography for the separation of the subunits of cAMP-dependent protein kinase or for the purification of the cAMP receptor subunit. Research on schizophrenia has shown that abnormalities in the cAMP signaling pathway, may contribute to the pathophysiology of the disorder.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A2810G9768A2767
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
matrix spacer
9 atoms
matrix spacer
9 atoms
matrix spacer
11 atoms (adipic acid dihydrazide)
matrix spacer
9 atoms
matrix
4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A0144-BULK-N: + A0144-BULK: + A0144-5ML: + A0144-VAR-N: + A0144-VAR: + A0144-1ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)