Merck
BR76020
BRAND® spring clip
size 16 mm , Grip, bore 3 mm
別名:
Clips, Spring clips, Tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
物質
zinc-plated steel
詳細
zinc/PE-coated steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 76020
3 mm
サイズ
16 mm , Grip
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Spring steel, coated with zinc and polyethylene. Non-scratching, good chemical resistance. For wall mounting of cylindrical apparatus components, e.g., pipes, tubing, etc.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)