Merck
BR466134
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 500 mL, 25 D 4
別名:
Filter, Filter funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
BRAND 466134
キャパシティ
500 mL
フィルタ直径
9.5 cm
ポアサイズ
10-16 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)