Merck
BR137930
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, double-ended
double-ended, L 37 mm, diam. 8 mm
別名:
Magnetic Stirring Bars, PTFE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122401
NACRES:
NB.72
物質
PTFE
double-ended
メーカー/製品名
BRAND 137930
L
37 mm
直径
8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Excellent centering, small contact surface and high turbulence even at low speeds.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG