メーカー/製品名
Benchmark Scientific W4000-500
測定範囲
resolution: ±0.1 g
秤量測定範囲
500 g
W × D × H
2.6 in. × 3.9 in. × 0.75 in., Exterior Dimension
プラットフォームW × L
2.5 cm × 2.5 cm
バッテリー電源
AAA (battery included)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Accuris Mini Balances are extraordinarily compact, easy to use, and convenient for a variety of laboratory weighing applications. With a footprint of only 2.6 x 3.9 inches, these Mini Balances offer exceptional accuracy and linearity through their full weighing ranges.
- Easy-to-read, backlit, liquid crystal display
- Calibration function
- Includes AAA batteries
- Snap on, protective cover
- Compact, less than 3 in. wide
法的情報
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)