詳細
Disks have fins on top for complete agitation.
Spinfin® magnetic stirring bars agitate liquids in round bottom vessels such as test tubes, cylinders and flasks, where other stirring bars cannot be used.
特徴および利点
- Maintains its position in a vessel and will not wobble
- Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI PTFE coating – Superior Chemical Compatibility
- Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification
- Autoclave safe
法的情報
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)