物質
white polystyrene
無菌性
non-sterile
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F36933-0021
H × L × W
1.0625 in. (27 mm) × 5.0625 in. (129 mm) × 1.75 in. (44 mm)
bowl L
3.6875 in. (94 mm)
ボウルの最大容量
63 mL (2 oz)
bowl size × H
× 1.0625 in. (27 mm)
bowl width
1.75 in. (44 mm)
ハンドル長
1.375 in. (3.5 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
An inexpensive and accurate measure for dry or liquid sample collection. Available 50 sterile scoops per pack or 12 non-sterile scoops per pack.
特徴および利点
- Capacity is listed on each white scoop
- Leveling the sample to the flat top edge ensures a repeatable and consistent volume measure
- Flat bottom shape and light weight allows for use as a weighing boat
- One-piece scoops are made from durable, FDA grade, high-impact polystyrene plastic
- Sterile are individually sealed and sterilized in a polyethylene bag ready for one time use and disposal, lot stamped for accurate lot tracing
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)