蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
594 °F
expl. lim.
9.8 %
利用可能性
available only in EU
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
InChI Key
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B88985-1L:
B88985-BULK:
B88985-2.5L:
B88985-1KG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)