Merck
B8283
Sigma-Aldrich
2-ブチル-5-ヒドロキシメチルイミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14N2O
CAS番号:
分子量:
154.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCc1ncc(CO)[nH]1
InChI
1S/C8H14N2O/c1-2-3-4-8-9-5-7(6-11)10-8/h5,11H,2-4,6H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
UZKBZGAMRJRWLR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B8283-250MG:
B8283-100MG:
B8283-VAR:
B8283-25MG:
B8283-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D J Carini et al.
Journal of medicinal chemistry, 33(5), 1330-1336 (1990-05-01)
A series of compounds has been synthesized and demonstrated to be antagonists of the angiotensin II (AII) receptor. These compounds are structurally related to the N-(benzamidobenzyl)imidazoles and extend the scope of this new class of nonpeptide AII antagonists. It has