Merck
B27609
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxygramine
98%
別名:
5-Benzyloxy-3-(dimethylaminomethyl)indole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20N2O
CAS番号:
分子量:
280.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
mp
137-139 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B27609-BULK:
B27609-1G:
B27609-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)