Merck
B0751
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
powder
別名:
5-ベンジルオキシ-3-ホルミルインドール, NSC 71049
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13NO2
CAS番号:
分子量:
251.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
yellow to brown
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
InChI
1S/C16H13NO2/c18-10-13-9-17-16-7-6-14(8-15(13)16)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10,17H,11H2
InChI Key
DJGNUBADRQIDNQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • ローダミンメロシアニン色素
  • トポイソメラーゼIIインヒビター候補
  • アジスロマイシン誘導体
  • PI3キナーゼαおよびラパマイシンの哺乳類標的のインヒビター
  • 細胞毒性薬
  • 血管内皮増殖因子(VEGF)インヒビター
  • バンコマイシンおよびエレモマイシンの誘導体
  • 抗菌薬候補であるベンゾイミダゾール類
  • 光依存性腫瘍壊死因子αアンタゴニスト
  • セロトニン5-HT4レセプターアゴニスト
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B0751-1G:
B0751-5G:
B0751-100MG:
B0751-BULK:
B0751-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)