Merck
ALD01834
Sigma-Aldrich
3-Acetylamino-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7F3N2O2
CAS番号:
分子量:
220.15
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: C-H Activation
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
アプリケーション
3-Acetylamino-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine is a ligand developed by the Jin-Quan Yu group to affect the meta-selective C-H functionalization of phenols and anilines, including heterocyclic variants of these arenes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD01834-VAR:
ALD01834-250MG:
ALD01834-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.