Merck
ALD00594
Sigma-Aldrich
2-Hydroxynicotinaldehyde
97%
別名:
2-Hydroxy-pyridine-3-carbaldehyde, TDG4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO2
CAS番号:
分子量:
123.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder or crystals
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
223 °C
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-4-5-2-1-3-7-6(5)9/h1-4H,(H,7,9)
InChI Key
DNTYEVWEOFZXFE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
This reagent was used as a catalytic transient directing group by Jin-Quan Yu′s lab for Pd(II)-catalyzed γ-C(sp3)-H arylation to couple free primary amines with aryl iodides. Reactions included Pd(OAc)2 683124 and low catalyst and directing group loading.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00594-1G:
ALD00594-VAR:
ALD00594-BULK:
ALD00594-500MG:
ALD00594-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.