Merck
ALD00254
Sigma-Aldrich
Sodium 4-N-Boc-piperidinylsulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18NNaO4S
分子量:
271.31
UNSPSCコード:
12352200
アプリケーション
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Radical-Based Regioselective C–H Functionalization of Electron-Deficient Heteroarenes: Scope; Tunability; and Predictability
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00254-BULK:
ALD00254-VAR:
ALD00254-500MG:
試験成績書(COA)