Merck
ALD00202
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzene-1-sulfonyl fluoride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3Cl2FO2S
CAS番号:
分子量:
229.06
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
65-70 °C
SMILES記法
O=S(C1=C(Cl)C=CC=C1Cl)(F)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H
InChI Key
YZHIFNHRRUIOAY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00202-1G:
ALD00202-10G:
ALD00202-VAR:
ALD00202-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)