Merck
ALD00140
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl fluoride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9FO4S
CAS番号:
分子量:
220.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
59-63 °C
SMILES記法
FS(C1=CC(OC)=C(OC)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C8H9FO4S/c1-12-7-4-3-6(14(9,10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
LCEVVNNKUAEPJM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00140-10G:
ALD00140-1G:
ALD00140-BULK:
ALD00140-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.