Merck
ALD00138
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzenesulfonyl fluoride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3Cl2FO2S
CAS番号:
分子量:
229.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n20/D 1.539
密度
1.587 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FS(C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H
InChI Key
MEUGNSGWAGTVDJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ALD00138-VAR:
ALD00138-1G:
ALD00138-10G:
ALD00138-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
メルクは、K. Barry Sharplessらの協力のもと開発した各種スルホニルフルオリド試薬を提供しています。これらの試薬は新たなクリック反応を可能にします。