Merck
ALD00136
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl fluoride
別名:
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23FO2S
CAS番号:
分子量:
286.41
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
65-70 °C
SMILES記法
O=S(C1=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C1C(C)C)(F)=O
InChI
1S/C15H23FO2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(19(16,17)18)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
InChI Key
RTYWQCWRMCSZMD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00136-BULK:
ALD00136-1G:
ALD00136-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)