Merck
ALD00120
Sigma-Aldrich
4′-Methyl-[1,1′-biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
95% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11FO2S
CAS番号:
分子量:
250.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95% (GC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
132-137 °C
SMILES記法
CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=C(S(F)(=O)=O)C=C2
InChI
1S/C13H11FO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)12-6-8-13(9-7-12)17(14,15)16/h2-9H,1H3
InChI Key
SRUDIGLPGZXHEO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00120-1G:
ALD00120-VAR:
ALD00120-BULK:
ALD00120-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)