Merck
ALD00078
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulfonyl fluoride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6FNO5S
CAS番号:
分子量:
235.19
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
106-119 °C
SMILES記法
O=S(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1OC)(F)=O
InChI
1S/C7H6FNO5S/c1-14-6-4-5(9(10)11)2-3-7(6)15(8,12)13/h2-4H,1H3
InChI Key
LAUPFCXWHNSUKE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids.
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00078-10G:
ALD00078-1G:
ALD00078-VAR:
ALD00078-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)