Merck
ALD00032
Sigma-Aldrich
1-(Oxazolo[4,5-b]pyridin-2-yl)-6-phenylhexan-1-one
別名:
1-(Oxazolo[4,5-b]pyridin-2-yl)-1-oxo-6-phenylhexane, 1-Oxazolo[4,5-b]pyridin-2-yl-6-phenyl-1-hexanone, OL-100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18N2O2
CAS番号:
分子量:
294.35
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1=NC2=C(C=CC=N2)O1)CCCCCC3=CC=CC=C3
InChI
1S/2C18H18N2O2/c2*21-15(18-20-17-16(22-18)12-7-13-19-17)11-6-2-5-10-14-8-3-1-4-9-14/h2*1,3-4,7-9,12-13H,2,5-6,10-11H2
InChI Key
LFAKEBRRAYWLPI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Inhibitor of Fatty acid amide hydrolase (FAAH); a serine hydrolase resposible for the transformation of anandamide to arachidonic acid
Exceptionally potent inhibitors of fatty acid amide hydrolase: The enzyme responsible for degradation of endogenous oleamide and anandamide
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00032-VAR:
ALD00032-1MG:
ALD00032-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.